Learn More
rac-trans 3'-hidroximetilnicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine |
| CAS | 71771-91-0 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Rac-Trans 3’-Hydroxymethylnicotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O/c1-13-6-4-10(8-14)11(13)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@@H](CO)[C@@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R)-1-metil-2-piridin-3-ilpirrolidin-3-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1263 |