Learn More
rac-trans 3'-Hemisuccinato de hidroximetilnicotina, TRC
Código de producto. 30398800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398800 10 mg -
30403265 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94819010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207282-59-4
Fórmula molecular C15 H20 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 292.33
Nombre IUPAC 4-[[(2S,3S)-1-metil-2-piridina-3-ilpirrolidina-3-il]metaxi]-4-ácido oxobutanoico
SMILES CN1CC[C@H](COC(=O)CCC(=O)O)[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O4/c1-17-8-6-12(10-21-14(20)5-4-13(18)19)15(17)11-3-2-7-16-9-11/h2-3,7,9,12,15H,4-6,8,10H2,1H3,(H,18,19)/t12-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1423