Learn More
rac-trans-[3-hidroxiciclohexil]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans-[3-Hydroxycyclohexyl]benzamide |
| CAS | 177366-90-4 |
| Fórmula molecular | C13H17NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2/c15-12-8-4-7-11(9-12)14-13(16)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2,(H,14,16)/t11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CCC[C@H](C1)NC(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,3R)-3-hidroxiciclohexil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1259 |