Learn More
rac trans-3'-Hidroxi-Cotinina-3-carboxílico Ácido, TRC
Código de producto. 30397648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397648 10 mg
30389584 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH92451510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217605-10-1
Fórmula molecular C11H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 236.22
Sinónimo rac trans-3-Hydroxy-1-methyl-2-pyrrolidinone-5-(3-pyridinyl)carboxylic Acid
SMILES Nc1cc(nn1)c2sccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac trans-3'-Hydroxy Cotinine-3-carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)