Learn More
Clorhidrato de rac-trans-3-decloro sertralina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans-3-Dechloro Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79896-35-8 |
| Fórmula molecular | C17H18ClN |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | trans-4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CN[C@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (1S,4R)-4-(4-clorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 308.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0895 |