Learn More
rac-trans 3'-Aminometilnicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans 3'-Aminomethyl Nicotine |
| CAS | 623579-03-3 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3/c1-14-6-4-9(7-12)11(14)10-3-2-5-13-8-10/h2-3,5,8-9,11H,4,6-7,12H2,1H3/t9-,11+/m1/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@H](CN)[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | [(2S,3R)-1-metil-2-piridin-3-ilpirrolidin-3-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1422 |