Learn More
Ácido trans-3-amino-1-oxil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-4-carboxylic A |
| CAS | 15871-58-6 |
| Fórmula molecular | C10 H19 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19N2O3/c1-9(2)5-12(15)10(3,4)7(11)6(9)8(13)14/h6-7H,5,11H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1(C)CN([O])C(C)(C)C(N)C1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-amino-1-λ ^{1}-ácido oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpiperidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1396 |