Learn More
rac-trans 3'-Acetiltiometilnicotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-trans 3'-Acetylthiomethyl Nicotine |
| CAS | 1217716-10-3 |
| Fórmula molecular | C13H18N2OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | S-((2S,3S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine-3-yl)methyl Ethanethioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2OS/c1-10(16)17-9-12-5-7-15(2)13(12)11-4-3-6-14-8-11/h3-4,6,8,12-13H,5,7,9H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CN1[C@H](C2=CC=CN=C2)[C@@H](CSC(C)=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | S-[[(2S,3S)-1-metil-2-piridin-3-ilpirrolidin-3-il]metil]etanotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.114 |