Learn More
Clorhidrato de rac trans-2-fenilciclopropilamina, TRC
Código de producto. 30410301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410301 10 mg 10 miligramos
30426771 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30410301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31968010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans 2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
CAS 1986-47-6
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(1R,2S)-rel- (ACI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','(1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), Cyclopropylamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (8CI), (±)-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, DL-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-, SKF 385 hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-fenilciclopropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 169.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658