Learn More
Clorhidrato de rac trans-2-fenilciclopropilamina, TRC
Código de producto. 30411731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411731 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30411731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319680250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans 2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
CAS 1986-47-6
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride (1:1)','(1R,2S)-rel- (ACI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','(1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), Cyclopropylamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-(±)- (8CI), (±)-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, DL-trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Cyclopropanamine','2-phenyl-','hydrochloride','trans-, SKF 385 hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-fenilciclopropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 169.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658