Learn More
Clorhidrato de rac trans-2-fenilciclopropilamina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans 2-(Phenyl-d5)-cyclopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 107077-98-5 |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H6 N . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanamine','2-(phenyl-d5)-','hydrochloride','trans- (9CI), Cyclopropanamine','2-(phenyl-d5)-','hydrochloride','trans-(±)- (ZCI), trans-2-(Phenyl-d5)cyclopropanamine hydrochloride, (±)-Tranylcypromine-d5 HCl (phenyl-d5), rac trans-2-Phenylcyclopropylamine-d5 hydrochloride, Tranylcypromine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H]2C[C@H]2N)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)ciclopropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0972 |