Learn More
Clorhidrato de rac-trans-2-dimetilaminociclohexanol, Mikromol™
Código de producto. 30052068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052068 25 mg 25 miligramos
30050927 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30052068 Supplier Mikromol Supplier No. MM0501.010025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de rac-trans-2-dimetilaminociclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 40571-56-0
Nombres de analitos o componentes rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H17 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo rac-trans-2-Dimethylaminocyclohexanol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO.ClH/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8-;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-(dimetilamino)ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 179.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1077 g/mol