Learn More
rac trans-10,11-Dihidro-10,11-dihidroxi Carbamazepina, TRC
Código de producto. 17992805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992805 2.5 mg 2.50 miligramo
17910925 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4490402.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58955-93-4
Fórmula molecular C15 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11R)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, trans-, rel-(10R,11R)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 10000, Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy, Dihydrocarbamazepine-10,11-trans-diol, trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, trans-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, trans-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
Nombre IUPAC (5R,6R)-5,6-dihidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1004
Porcentaje de pureza >95%