Learn More
rac trans-1,2-Dihidroxi-1,2-dihidronaftaleno, TRC
Código de producto. 30382273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382273 5 mg
30377404 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4527355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-16-4
Fórmula molecular C10 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Sinónimo 1,2-Naphthalenediol, 1,2-dihydro-, (1R,2R)-rel-, 1,2-Naphthalenediol, 1,2-dihydro-, trans- (8CI), rel-(1R,2R)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol, trans-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol, (±)-trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene, 1β,2α-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene, trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene, trans-1,2-Naphthalenedihydrodiol
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-dihidronaftaleno-1,2-diol
SMILES O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681