Learn More
rac Toltrazuril Sulfoxide, TRC
Código de producto. 30004150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004150 250 mg 250 miligramos
17934595 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT535865250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69004-15-5
Fórmula molecular C18 H14 F3 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 441.38
Sinónimo 1-Methyl-3-[3-methyl-4-[4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]phenoxy]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Toltrazuril sulfoxide
Nombre IUPAC 1-metil-3-[3-metil-4-[4-(trifluorometilsulfinil)fenoxi]fenil]-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)S(=O)C(F)(F)F)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toltrazuril-sulfoxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F3N3O5S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)29-12-4-6-13(7-5-12)30(28)18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.0606