Learn More
rac Timolol Maleate, TRC
Código de producto. 30456372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456372 25 mg 25 miligramos
30450436 5 mg -
30453400 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44370025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57073-55-9
Fórmula molecular C13 H24 N4 O3 S . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 432.49
Sinónimo 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (±)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (±)-3-Morpholino-4-(3-tert-butylamino-2-hydroxypropoxy)-1,2,5-thiadiazole hydrogen maleate, (±)-Timolol maleate, NSC 312896, dl-Timolol maleate, 1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-propan-2-ol maleate, Racemic timolol maleate, rac-Timolol maleate
Nombre IUPAC (Z)-pero-2-ácido enedioico; 1-(tert-butilamino)-3-[(4-morfolina 4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propano-2-ol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)COc1nsnc1N2CCOCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Timolol Maleate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1679