Learn More
Maleato de timolol-d5 rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Timolol 2-propanol-1,1,2,3,3-d5 Maleate |
| CAS | 1217260-21-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 2H5 H19 N4 O3 S . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(tert-Butylamino)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol But-2-enedioic acid, rac-Timolol-d5 maleate, (±)-Timolol-D5 maleate (2-propanol-1,1,2,3,3-D5), 1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol-1,1,2,3,3-d5 (Z)-2-butenedioate, 1-tert-Butylamino-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol-1,1,2,3,3-d5 maleate, dl-Timolol-d5 maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i8D2,9D2,10D; |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(C)(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1nsnc1N2CCOCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 1-(terc-butilamino)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 437.52 |
| Mostrar más |