Learn More
rac Clorhidrato de Bupropión Dihidro, TRC
Código de producto. 30382844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382844 100 mg 100 miligramos
30375009 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448670100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80478-42-8
Fórmula molecular C13 H20 Cl N O . HCl
Peso molecular (g/mol) 278.22
Sinónimo rac threo-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2S)-2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenil)propán-1-hidrocloruro
SMILES CC(C)(C)N[C@@H](C)[C@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac threo-Dihydro Bupropion Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1