Learn More
rac threo-Dihydro Bupropión-d9, TRC
Código de producto. 30376731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376731 10 mg
30375010 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30376731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44867710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217815-08-1
Fórmula molecular C13H11D9ClNO
Peso molecular (g/mol) 250.81
Sinónimo (αR)-rel-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol-d9, rac threo-Hydroxybupropion-d9
SMILES ClC1=CC([C@H](O)[C@H](C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac threo-Dihydro Bupropion-d9
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12+/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1798