Learn More
Ácido rac treo-9,10-dihidroxiesteárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac threo-9,10-Dihydroxystearic Acid |
| CAS | 2391-05-1 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, (9R,10R)-rel-, Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, (R*,R*)-, Octadecanoic acid, 9,10-dihydroxy-, threo- (8CI), rel-(9R,10R)-9,10-Dihydroxyoctadecanoic acid, threo-9,10-Dihydroxyoctadecanoic acid, threo-9,10-Dihydroxystearic acid, trans-9,10-Dihydroxystearic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O4/c1-2-3-4-5-7-10-13-16(19)17(20)14-11-8-6-9-12-15-18(21)22/h16-17,19-20H,2-15H2,1H3,(H,21,22)/t16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC[C@H](O)[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (9S,10S)-9,10-dihidroxioctadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2614 |