Learn More
Ácido rac-Terpenílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terpenylic Acid |
| CAS | 116-51-8 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | rac-Terpenylic Acid; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-8(2)5(3-6(9)10)4-7(11)12-8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)CC1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido acético 2-(2,2-dimetil-5-oxoxaxolano-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 172.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.074 |