Learn More
rac Tenofovir-d6, TRC
Código de producto. 30411710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30411710 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30411710 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT0185021MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tenofovir-D6
CAS 1020719-94-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H6 H8 N5 O4 P
Cantidad 1 mg
Sinónimo P-[[1-[(6-amino-9H-purin-9-yl)methyl-d2]ethoxy-1,2,2,2-d4]methyl]phosphonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/i1D3,2D2,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCP(=O)(O)O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Nombre IUPAC Ácido [1-(6-aminopurin-9-il)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-il]oximetilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 293.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.116
Porcentaje de pureza >95