Learn More
rac Tenofovir-d6, TRC
Código de producto. 30415737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30415737 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01850210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tenofovir-D6
CAS 1020719-94-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H6 H8 N5 O4 P
Cantidad 10 mg
Sinónimo P-[[1-[(6-amino-9H-purin-9-yl)methyl-d2]ethoxy-1,2,2,2-d4]methyl]phosphonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/i1D3,2D2,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCP(=O)(O)O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Nombre IUPAC Ácido [1-(6-aminopurin-9-il)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-il]oximetilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 293.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.116
Porcentaje de pureza >95