Learn More
rac Clorhidrato de Tamsulosina, TRC
Código de producto. 30136003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136003 25 mg 25 miligramos
30135147 100 mg 100 miligramos
30008015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00635125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80223-99-0
Fórmula molecular C20 H28 N2 O5 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 444.973
Sinónimo 5-[(2RS)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. G (EP) as Racemate Hydrochloride, Tamsulosin Racemate Hydrochloride, Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 5-[2-[[2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), LY 253352, YM 12617, dl-Tamsulosin hydrochloride
Nombre IUPAC 5-[2-[2-(2-etoxifenoxi)etilamino]propil]-2-metoxibenzenosulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCCNC(C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(2RS)-2-[(2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl)amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Tamsulosin Racemate Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.149
Porcentaje de pureza >95%