Learn More
rac-Talinolol, TRC
Código de producto. 17927534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927534 50 mg 50 miligramos
17909334 5 mg 5 miligramos
17927254 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17927534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57460-41-0
Fórmula molecular C20H33N3O3
Peso molecular (g/mol) 363.49
Sinónimo Urea, N-cyclohexyl-N'-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-, Urea, N-cyclohexyl-N'-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-, (±)-, N-Cyclohexyl-N'-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea, (±)-Talinolol, 1-(4-Cyclohexylureidophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, 1-[3-(3-Cyclohexylureido)phenoxy]-3-(tert-butylamino)-2-propanol, 1-[4-(Cyclohexylureido)phenoxy]-3-(tert-butylamino)-2-propanol, Cordanum, Racemic talinolol, Talinolol
Nombre IUPAC 1-[4-[3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]fenil]-3-ciclohexilurea
SMILES CC(C)(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)NC2CCCCC2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Talinolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2522
Porcentaje de pureza >95%