Learn More
rac Talinolol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Talinolol-d5 |
| CAS | 1215343-94-4 |
| Fórmula molecular | C20 2H5 H28 N3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)/i13D2,14D2,17D |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(C)(C)C)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(=O)NC2CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[3-(terc-butilamino)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-propoxi]fenil]-3-ciclohexil-urea |
| Peso molecular (g/mol) | 368.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.2836 |