Learn More
rac-Synephrine, TRC
Código de producto. 30006443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006443 5 g 5 g
30009614 50 mg 50 miligramos
30011109 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9200005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-07-5
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 167.2
Sinónimo Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]- (8CI), (±)-N-Methyloctopamine, (±)-S38537-9, (±)-Synephrine, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, 1-(4-Hydroxyphenyl)-N-methylethanolamine, 1-Hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-methylamino)ethyl]benzene, Advantra Z, Analeptin, DL-Synephrine, Ethaphene, N-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamine, NSC 166285, NSC 170956, Oxedrine, Parasympatol, S 38537-9, Simpalon, Simpatol, Sympaethamin, Sympaethamine, Sympathol, Synephrin, Synephrine, Synthenate, dl-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, p-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol, β-Methylamino-α-(4-hydroxyphenyl)ethyl alcohol
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol
SMILES CNCC(O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Synephrine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946
Porcentaje de pureza >95%