Learn More
Clorhidrato de rac-Sinefrina, TRC
Código de producto. 30137699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 g
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137699 5 mg 5 miligramos
30136437 10 mg 10 miligramos
30009605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS9200015MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5985-28-4
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 203.67
Sinónimo Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Oxedrine hydrochloride, Synephrine hydrochloride, p-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Synephrine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0713