Learn More
(Rac)-Sograzepide, MedChemExpress
Código de producto. 16465437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465437 50 mg 50 miligramos
16424086 25 mg 25 miligramos
16422578 5 mg 5 miligramos
16410379 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00360
MedChemExpress (Rac)-Sograzepide is an antagonist of cholecystokinin B (CCK-B) receptor, and has the potential of reducing the secretion of gastric acid.
(Rac)-Sograzepide is an antagonist of cholecystokinin B (CCK-B) receptor, and has the potential of reducing the secretion of gastric acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Rac)-Sograzepide
CAS 168161-71-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo (Rac)-Netazepide (Rac)-YF 476 (Rac)-YM-220
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (250.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(NC)=C1)NC2C(N(CC(C(C)(C)C)=O)C3=CC=CC=C3C(C4=NC=CC=C4)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 498.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.58
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation