Learn More
rac Selenobiotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Selenobiotin |
| CAS | 57956-29-3 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O3Se |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Hexahydro-2-oxo-1H-selenolo[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O3Se/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CCCC[C@@H]1[Se]C[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidroselenofeno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0326 |