Learn More
rac Secoisolariciresinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Secoisolariciresinol |
| CAS | 75365-01-4 |
| Fórmula molecular | C20H26O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2R,3R)-rel-2,3-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-(±)-2,3-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-2,3-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C[C@H](CO)[C@H](CC2=CC(=C(C=C2)O)OC)CO)O |
| Peso molecular (g/mol) | 362.42 |