Learn More
rac Secoisolariciresinol Diglucósido, TRC
Código de producto. 30428225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428225 10 mg 10 miligramos
30413569 25 mg 25 miligramos
30426034 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS23951010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158932-33-3
Fórmula molecular C32 H46 O16
Peso molecular (g/mol) 686.7
Sinónimo Secoisolariciresinol Diglycoside, Seco-Isolariciresinol Diglycoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R)-2,3-bis[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metilo]-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibutoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES COc1cc(C[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Cc4ccc(O)c(OC)c4)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Seco-isolariciresinol diglucoside(sdg)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H46O16/c1-43-21-9-15(3-5-19(21)35)7-17(13-45-31-29(41)27(39)25(37)23(11-33)47-31)18(8-16-4-6-20(36)22(10-16)44-2)14-46-32-30(42)28(40)26(38)24(12-34)48-32/h3-6,9-10,17-18,23-42H,7-8,11-14H2,1-2H3/t17-,18-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 686.2786