Learn More
rac Secoisolariciresinol-d6, TRC
Código de producto. 30423976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30423976 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS23950310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Secoisolariciresinol-d6
CAS 1346603-90-4
Fórmula molecular C20H20D6O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2R,3R)-rel-2,3-Bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-(±)-2,3-Bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)]methyl]-1,4-butanediol, (R*,R*)-2,3-Bis[[4-hydroxy-3-methoxy(phenyl-d3)]methyl]-1,4-butanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,9D,10D
SMILES OC(C(OC)=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1C[C@H](CO)[C@@H](CO)CC2=C([2H])C(OC)=C(O)C([2H])=C2[2H]
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-bis[(2,3,6-trideuterio-4-hidroxi-5-metoxifenil)metil]butano-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 368.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2106
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.