Learn More
rac Salsolinol Cloruro, TRC
Código de producto. 30428274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428274 1 g 1 g
30410335 5 g -
30422240 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1000001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79923-51-6
Fórmula molecular C10 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.68
Nombre IUPAC 1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; Cloruro
SMILES Cl.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Salsolinol, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0713
Porcentaje de pureza >95%