Learn More
rac Salsolinol, Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30427639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427639 1 g -
30424618 100 mg 100 miligramos
30426287 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS0999951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59709-57-8
Fórmula molecular C10 H13 N O2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 260.13
Sinónimo (+/-)-Salsolinol hydrobromide - Bio-X TM
Nombre IUPAC 1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; Hidrobromuro
SMILES Br.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Salsolinol, Hydrobromide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0208