Learn More
rac-ruxolitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Ruxolitinib |
| CAS | 941688-05-7 |
| Fórmula molecular | C17 H18 N6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21) |
| SMILES | N#CCC(C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| Nombre IUPAC | 3-ciclopentil-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)pirazol-1-il]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1593 |