Learn More
rac-ruxolitinib-d9 (principal), TRC
Código de producto. 30425422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30425422 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7019982.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Ruxolitinib-d9
CAS 2469553-67-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H9 D9 N6
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile-d9, INCB 018424-d9
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/i1D2,2D2,3D2,4D2,12D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C(CC#N)N(N=C2)C=C2C3=NC=NC4=C3C=CN4
Nombre IUPAC 3-(1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonadeuteriociclopentil)-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)pirazol-1-il]propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 315.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.2158
Porcentaje de pureza >95