Learn More
rac Rotigotina-d3 Sal de cloruro, TRC
Código de producto. 30415557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415557 1 mg -
30421643 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30415557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7007021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215846-20-0
Fórmula molecular C19H23D3ClNOS
Peso molecular (g/mol) 354.95
Sinónimo 5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl-d3[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol Hydrochloride, rac-N 0437-d3, rac-N 0923-d3, rac-Neupro-d3 Hydrochloride, rac-Rotigotine-d3 Hydrochloride, rac-SPM 962-d3
SMILES OC1=C(CCC(N(CCC([2H])([2H])[2H])CCC2=CC=CS2)C3)C3=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Rotigotine-d3 Hydrochloride Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1612
Porcentaje de pureza >95%