Learn More
rac Rivastigmina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Rivastigmine-d6 |
| CAS | 194930-04-6 |
| Fórmula molecular | C14H16D6N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-N-methylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino-d6)ethyl]phenyl Ester, Ethylmethylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino-d6)ethyl]phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/i3D3,4D3 |
| SMILES | CCN(C)C(OC1=CC(C(C)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 256.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.2058 |