Learn More
Mesilato de rasagilina-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Rasagiline-13C3 Mesylate |
| CAS | 1216757-55-9 |
| Fórmula molecular | 13C3 C9 H13 N . C H4 O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine-13C3 Mesylate, 2,3-Dihydro-N-2-Propynyl-1-indanamine-13C3 Mesylate, Agilect-13C3, Azilect-13C3 Mesylate, TVP-1012-13C3 Mesylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/i1+1,2+1,9+1; |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.[13CH]#[13C][13CH2]NC1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico; N-(1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-inilindan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 270.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.103 |