Learn More
rac Ramelteon-d3, TRC
Código de producto. 30424736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424736 10 mg
30417349 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR11005210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185146-24-0
Fórmula molecular C16H18D3NO2
Peso molecular (g/mol) 262.36
Sinónimo rac N-[[1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide-d3, rac TAK-375-d3, rac Rozerem-d3
SMILES O=C(CC([2H])([2H])[2H])NCCC1C2=C3C(OCC3)=CC=C2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Ramelteon-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1761