Learn More
ractopamina cloruro ractopamina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30007398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007398 5 g 5 g
17974295 50 mg 50 miligramos
17940925 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR0714005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90274-24-1
Fórmula molecular C18 H23 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 337.84
Sinónimo 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethanol, EL 737, LY 031537, LY O31537, Optaflexx, Paylean, Ractopamine hydrochloride, Topmax 9
Nombre IUPAC 4-[3-[[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]butil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ractopamine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1445
Porcentaje de pureza >95%