Learn More
(Rac)-Pyrotinib, MedChemExpress
Código de producto. 16473948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473948 10 mg 10 miligramos
16461049 1 mg 1 miligramo
16430307 50 mg 50 miligramos
16462926 25 mg 25 miligramos
16456667 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104065A
MedChemExpress (Rac)-Pyrotinib ((Rac)-SHR-1258) is the racemate of Pyrotinib. Pyrotinib is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor.
(Rac)-Pyrotinib ((Rac)-SHR-1258) is the racemate of Pyrotinib. Pyrotinib is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Rac)-Pyrotinib
CAS 1246089-97-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H31ClN6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (Rac)-SHR-1258
Información de solubilidad DMSO : 1.81 mg/mL (3.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=C(OCC)C=C2N=CC(C#N)=C(NC3=CC=C(OCC4=NC=CC=C4)C(Cl)=C3)C2=C1)/C=C/C5N(C)CCC5
Peso molecular (g/mol) 583.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.08
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid