Learn More
rac-propranolol-d7, TRC
Código de producto. 30410209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30410209 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30410209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8318022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Propranolol-d7
CAS 98897-23-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 2H7 H14 N O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Propranolol-(isopropyl-D7)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2ccccc12)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ilamino)-3-naftalen-1-iloxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 266.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.2012
Porcentaje de pureza >95