Learn More
rac-Propanolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propranolol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1572 |
| Porcentaje de pureza | >95% |