Learn More
rac-Propanolol, TRC
Código de producto. 18051410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18051410 5 mg 5 miligramos
18032820 100 mg 100 miligramos
18060320 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18051410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8400135MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-66-6
Fórmula molecular C16 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 259.34
Sinónimo 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, (±)-Propranolol, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol, 3-(Naphth-1-yloxy)-1-(isopropylamino)propan-2-ol, AY 64043, Betalong, DL-Propranolol, Euprovasin, Innopran XL, Propranolol, Proprasylyt, Racemic propranolol, Reducor, dl-Propranolol, β-Propranolol, rac-Propanolol, 1[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol
Nombre IUPAC 1-(isopropilamino)-3-(1-naftioxi)propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propranolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1572
Porcentaje de pureza >95%