Learn More
rac-pregabalina-13C3, TRC
Código de producto. 30427541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30427541 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30427541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7048031MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Pregabalin-13C3
CAS 1189980-48-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C3 C5 H17 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Pregabalin-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,8+1
SMILES CC(C)CC([13CH2]N)[13CH2][13C](=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(amino(1^{13}C)metil)-5-metil(1,2-^{13}C_{2})hexanoico
Peso molecular (g/mol) 162.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.136
Porcentaje de pureza >95