Learn More
rac-pregabalina-13C3, TRC
Product Code. 30414284
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30414284 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30414284 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP70480310MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material rac Pregabalin-13C3
CAS 1189980-48-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C3 C5 H17 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pregabalin-13C3
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,8+1
SMILES CC(C)CC([13CH2]N)[13CH2][13C](=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-(amino(1^{13}C)metil)-5-metil(1,2-^{13}C_{2})hexanoico
Peso molecular (g/mol) 162.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.136
Porcentaje de pureza >95