Learn More
rac-Praziquanamine, TRC
Código de producto. 30134861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134861 2.5 g 2.50 g
30006103 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7020802.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61196-37-0
Fórmula molecular C12 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 202.2524
Sinónimo 1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (±)-Praziquanamine, DL-Praziquanamine
Nombre IUPAC 1,2,3,6,7,11b-hexahidropirazino[2,1-a]isoquinolina-4-una
SMILES O=C1CNCC2N1CCc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Praziquanamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O/c15-12-8-13-7-11-10-4-2-1-3-9(10)5-6-14(11)12/h1-4,11,13H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1106