Learn More
rac Practolol, TRC
Código de producto. 30133594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133594 1 g 1 g
30012214 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6992001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6673-35-4
Fórmula molecular C14 H22 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 266.34
Sinónimo Acetamide, N-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl], Acetanilide, 4'-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]- (7CI,8CI), (±)-Practolol, 1-(4-Acetamidophenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol, 4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilide, AY 21011, DL-4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilide, Dalzic, Eraldin, ICI 50172, N-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide, Practolol, Racemic Practolol, Teranol, dl-Practolol
Nombre IUPAC N-[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Practolol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.163